Learn More
Gilac™ Scatola ermetica in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 11794905
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.2 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11794905
Marca: Gilac™ G602120
La scatola sigillata in polipropilene trasparente Gilac™ consente di preservare gli aromi e di proteggerli dagli odori esterni.
  • Contenuto visibile e riconoscile
  • Tappo flessibile a tenuta
  • Lavabile in lavastoviglie
  • Senza BPA
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 40.6 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.2 l
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Colore chiusura White
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Airtight Lid
Colore Trasparente
Materiale Polypropylene
Forma Rettangolare
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni che prevedono il contatto con gli alimenti
Product Type Scatola per frigorifero
Quantità 1 Ea.
Stile Stackable
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -4°F to +194°F
Temperature Range (Metric) Da –20 a 90 °C
Dimensioni (L x P x A) 215 x 110 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Peso (sistema imperiale) 4.6 oz.
Peso (sistema metrico) 0.13 kg