Learn More
Vitlab™ Imbuto in polipropilene trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
14 ml
32 ml
88 ml
222 ml
342 ml
817 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 24
Descrizione
- Transparent polypropylene funnel
- Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 75 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 88 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 6 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Angolo | 60 ° |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 55 mm |