Learn More
Vitlab™ Imbuto largo in polipropilene trasparente
Codice prodotto. p-8000807
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12500 ml
3200 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
250 mm
350 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
30 mm
35 mm
Altezza (sistema metrico):
260 mm
440 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15712106
Marca: Vitlab™ 41894
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Gli imbuti larghi in polipropilene trasparente VITLab™ sono adatti per il riempimento con grandi quantità di liquidi.
  • Rapid flow due to steep 60°C angle
  • Handle for hanging (Size 12500mL does not have handle)
  • Suitable for foodstuff
  • Accessories available
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 250 mm
Capacità (sistema metrico) 3200 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 30 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il riempimento con grandi quantità di liquidi
Quantità Confezione da 6