Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Transparent polypropylene funnel
- Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 26 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Angolo | 60 ° |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 20 mm |