Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10443711
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10443711
Marca: Vitlab™ 71194
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these funnels for a variety of bottling and decanting applications in the food industry. VITLAB™ Transparent Polypropylene Powder Funnels feature a short, wide stem. Ideal for transfer of powdered and granular substances.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 28 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 22 mm