Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Product Code. 10717021
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
Product Code. 10717021
Brand: Vitlab™ 70894
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Use these funnels for a variety of bottling and decanting applications in the food industry. VITLAB™ Transparent Polypropylene Powder Funnels feature a short, wide stem. Ideal for transfer of powdered and granular substances.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifications
Diametro (sistema metrico) parte superiore 80 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 21 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 25 mm