Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 11887890
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
68 mm
75 mm
94 mm
110 mm
138 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11887890
Marca: Vitlab™ 70994
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these funnels for a variety of bottling and decanting applications in the food industry. VITLAB™ Transparent Polypropylene Powder Funnels feature a short, wide stem. Ideal for transfer of powdered and granular substances.
  • Transparent polypropylene funnel
  • Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 22 mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 20 mm