Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Codice prodotto. 10524471
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
120 mm
150 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
30 mm
36 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
27 mm
39 mm
48 mm
Capacità (sistema metrico):
360 ml
730 ml
1290 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10524471
Marca: Kartell™ 0016600
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
In polipropilene per garantire resistenza e durata. Gli imbuti per sostanze in polvere in polipropilene trasparente Kartell™ sono progettati per incanalare grandi volumi di polveri o altri materiali solidi o liquidi senza restrizioni di flusso, separazione o sedimentazione delle polveri.
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
  • 60° angled sides
  • External ribbing avoids pressure lock
  • Can be used with liquids
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 180 mm
Capacità (sistema metrico) 1290 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 43 mm
Materiale Polipropilene
Angolo 60 °
Autoclavabile
Da utilizzare con (applicazione) Può essere usato con i liquidi
Lunghezza (sistema metrico) gambo 48 mm