Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
120 mm
150 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
30 mm
36 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
27 mm
39 mm
48 mm
Capacità (sistema metrico):
360 ml
730 ml
1290 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
- 60° angled sides
- External ribbing avoids pressure lock
- Can be used with liquids
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 120 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 360 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 30 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Angolo | 60 ° |
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Può essere usato con i liquidi |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 27 mm |