Learn More
Kartell™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
BIOPHARMA
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. Gli imbuti per polveri Kartell™ in polipropilene trasparente sono progettati per lasciar scorrere grandi quantità di polveri o di altri materiali solidi o liquidi senza riduzione di portata, separazione di polveri o altri impedimenti.
Marca:  Kartell™ 0016600
29.73 EUR valido fino al 2025-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "24159" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12553197
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.70€
    29.74€ / pezzi 5
    Risparmia 26.96€
    47% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Transparent Polypropylene Powder Funnels are designed to funnel large quantities of powders or other solid or liquid materials without flow rate restrictions, powder segregation or bridging.
  • 60° angled sides
  • External ribbing avoids pressure lock
  • Can be used with liquids
  • Autoclavable