Learn More
BrandTech™ PFA Sample Containers with Screw Caps
Codice prodotto. 10596942
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10596942
Marca: BrandTech™ 130597
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These PFA Sample Containers with Screw Caps are perfectly suited for sample collection, transport and storage.
  • Supplied with a PFA screw cap
  • Autoclavable at 121°C and easy to clean
  • Can withstand temperatures from −200° to +250°C
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 54 mm
Materiale PFA
Volume (sistema metrico) 180 mL
Da utilizzare con (applicazione) Collection, storage and transport of samples
Temperature Range (Metric) -200°C to +250°C
Materiale chiusura PFA
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Quantità 1/Pk.
Tipo Sample Container
Dimensione chiusura GL 56