Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in polipropilene trasparente con tappo a pressione
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
160 mL
Diametro (sistema metrico):
50 mm
Altezza (sistema metrico):
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Sample Container
- Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
- Color: Transparent
- Shape: Round
- Includes: Snap-On Cap
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.4 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 160 mL |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Snap Cap |
| Colore | Transparent |
| Vedi altri risultati |