Learn More
VITLAB™ Transparent Polypropylene Watch Glasses
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
80 mm
100 mm
118.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used as Beaker Covers |
| Diametro (sistema metrico) | 118.5 mm |