Learn More
Buerkle™ Tubo in PTFE trasparente
Use Buerkle™ Transparent PTFE Tubing in the laboratory.With superior chemical resistance, this tubing can withstand temperatures from -200 to +260°C and varying amounts of pressure. It is Ideal for liquid chromatography applications.
45.65€ - 299.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | PTFE |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Colore | Transparent |
Allerta:
The pressure figures are maximum values (bursting pressure) under optimum ambient conditions. The user is responsible for determining any suitability!
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Diametro (sistema metrico) interno | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17230634
|
Buerkle™
8804-0204 |
5 m | 2 mm | 120 bar |
45.65€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17250634
|
Buerkle™
8879-0204 |
50 m | 2 mm | 120 bar |
299.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17240634
|
Buerkle™
8804-0305 |
5 m | 3 mm | 80 bar |
57.70€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15723282
|
Buerkle™
8804-0810 |
5 m | 8 mm | 30 bar |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10442752
|
Buerkle™
8804-0608 |
5 m | 6 mm | 40 bar |
67.70€
5m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10483273
|
Buerkle™
8804-0406 |
5 m | 4 mm | 60 bar |
52.80€
5m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10316492
|
Buerkle™
8879-0103 |
50 m | 1 mm | 240 bar |
183.00€
50m |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Withstands temperatures from -200 to +260°C
- Autoclavable
- PTFE
Specifica
Autoclavable | |
1 mm | |
Transparent | |
260°C |
PTFE | |
-200°C | |
55 (Shore D) |