Learn More
Kartell™ Tubi flessibili K30 in PVC trasparente
Click to view available options
Descrizione:
3 x 5mm
4 x 6mm
5 x 8mm
12 x 17mm
Dimensione della confezione:
20m
pezzi 20
Descrizione
- Made from atoxic PVC
- Cadmium-free
- Temperature 50°C
Specifica
Specifica
| Descrizione | 12 x 17mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PVC |
| Overall Length (Metric) | 20 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for liquids transfer |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -5°C |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Colore | Trasparente |
| Flexibility | Flessibile |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 50°C |