Learn More
Kartell™ Tubi flessibili K30 in PVC trasparente
Codice prodotto. p-8005894
Click to view available options
Descrizione:
3 x 5mm
4 x 6mm
5 x 8mm
12 x 17mm
Dimensione della confezione:
20m
pezzi 20
Codice prodotto. 10480522
Marca: Kartell™ 0389000
Flexible and transparent hoses for liquids transfer.
  • Made from atoxic PVC
  • Cadmium-free
  • Temperature 50°C
Specifica
Descrizione 3 x 5mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PVC
Overall Length (Metric) 20 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for liquids transfer
Min. Operating Temperature (Metric) -5°C
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 50°C