Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PVC trasparente
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
9 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
14 mm
Dimensione della confezione:
50m
5m
Descrizione
- Transparent color
- Heat resistant to 60°C
- Available with wide reinforcing net
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 9 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 mm |
| Overall Length (Metric) | 50 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Colore | Trasparente |