Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PVC trasparente
Codice prodotto. 10544454
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
8 mm
9 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
13 mm
14 mm
Dimensione della confezione:
50m
5m
Codice prodotto. 10544454
Marca: Deutsch Neumann™ 3500812
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides outstanding resistance to a wide variety of chemicals, as well as oil and benzene. Deutsch Neumann PVC Tubing is strong but lightweight and suitable for general laboratory use.
  • Transparent color
  • Heat resistant to 60°C
  • Available with wide reinforcing net
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 5 m
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Quantità confezione 1 Each
Colore Trasparente