Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PVC trasparente
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
11 mm
16 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Overall Length (Metric):
100 m
100 m
50 m
50 m
Dimensione della confezione:
100m
1m
50m
pezzi 100
Descrizione
- Transparent color
- Heat resistant to 60°C
- High flexibility and chemical resistance
- Excelllent resistance to abrasion, smooth inside and out
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 9 mm |
| Overall Length (Metric) | 100 m |
| Spessore (sistema metrico) | 1.5 mm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Colore | Trasparente |