Learn More
Deutsch Neumann™ Tappi trasparenti in gomma siliconica
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
12.5 mm
17 mm
23 mm
31 mm
36 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12 871
- Heat resistant up to 200°C
- Durometer 50 Shore A
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Colore | Transparent |
| Diameter (Metric) Bottom | 31 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 38 mm |
| Materiale | Gomma siliconica |
| Product Type | Tappo |