Learn More
Fisherbrand™ Tubo in PVC a rete trasparente, polietilene tereftalato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
6.5 x 3mm
5 x 3mm
8 x 3mm
10 x 3mm
Dimensione della confezione:
10m
Specifica
Specifica
| Descrizione | 10 x 3mm |
| Materiale | PVC |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per le applicazioni a vuoto o con pressioni moderate |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Colore | Trasparente |