Learn More
SI Analytics™ Transparent Thermostat CT 72/4
Codice prodotto. 11994719 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
28 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11994719 28 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11994719 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285418568
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Transparent thermostat CT 72/4 is used for viscosity measurement using glass capillary viscometers.
  • Working temperature 5°C to 150°C, stainless steel container with thermal insulation, for 4 measuring positions
  • Suitable for manual measurement or AVS™/S measuring stands
  • Heater with Pt 100-PID control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 28 L
Gamma di temperatura 30°C to 150°C
Include Two Manual Gauge Slides
Materiale Stainless Steel
Stabilità termica ±0.02°C
Dimensioni (L x P x A) 25 x 60.5 x 53.5 cm
Peso (sistema metrico) 23 kg
Tensione 230 V