Learn More
Masterflex™ Transparent Tygon E-3603 Non-DEHP Tubing
Codice prodotto. p-8006938
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 15147424
Marca: Masterflex™ 0640781
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Certificazione/Conformità FDA-compliant, meets USP Class VI and NSF 51 requirements
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Tygon E-3603
Diametro (sistema metrico) esterno 11.2 mm
Overall Length (Metric) 15.24 m
Spessore (sistema metrico) 2.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Pack
Colore Trasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C