Learn More
Fisherbrand™ Scatole per trasporto
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8015210 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Giallo
Rosso
Trasparente con maniglie blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15155564
Edge
Per il trasporto di campioni biologici e clinici, strumenti e prodotti che devono essere mantenuti puliti e asciutti in condizioni ambientali adatte ai test. Le scatole per trasporto Fisherbrand™ sono realizzate in policarbonato e sono disponibili in tre colori per l'identificazione dell'utente/proprietario.
  • Polycarbonate construction and available in three colors for user/owner identification
  • Silicone water-tight seal and three lid clasps provide secure closure
  • Carry handle folds neatly into body space allowing the units to be stacked
  • Lid opens a full 180°, allowing total access to contents and making it easier to clean
  • Accommodates 13 and 16mm tubes in a 72-place onerack™, or similar sized/brand of rack
  • Separators provided to create own compartment sizes, or use empty to transport larger products and equipment
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Scatola per campioni
Colore Giallo
Materiale Policarbonato
Dimensioni (L x P x A) 15.25 x 8.25 x 6.75 in. (38.73 x 20.95 x 17.14 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Trasporto
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette da 13 e 16 mm in rack da 72
Altezza (sistema imperiale) 6.75 in.
Altezza (sistema metrico) 17.14 cm
Capacità 13 to 16 mm Tubes in a 72-Place Rack
Include Separatori, tre fermi coperchio, tenuta ermetica
Lunghezza (sistema imperiale) 15.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.73 cm
Quantità Confezioni singole
Larghezza (sistema imperiale) 8.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.95 cm