Learn More
Bochem™ Transport Container Seal
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1L Transport Container
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Silicone
- For use with transport container
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1L Transport Container |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 130 mm |
| Materiale | Silicone |