Learn More
Brady™ Transport Sign
Codice prodotto. 11720274
Click to view available options
Materiale:
Aluminum, Polyester
Plastic
Polyester
Altezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Quantità:
1 Ea.
250/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Pezzo
Codice prodotto. 11720274
Marca: Brady™ 227791
Solo null disponibili
Specifica
Certificazione/Conformità EU Directive 2002/95/EC
Alternate Part Number ADR 2.3-100*100-B7541
Finitura Gloss
Materiale Polyester
Quantità 1 Ea.
Tipo di adesivo Pressure-sensitive Acrylic
Descrizione Laminated Polyester
Da utilizzare con (applicazione) Pipe markers and safety signs
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore 0.099 mm
Larghezza (sistema metrico) 100.00 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma A rombo
Testo visualizzato Toxic Gas (Flammable or Non Flammable)
Product Type Safety Sign Kit
Colore Black on White