Learn More
Transthyretin/Prealbumin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18331606 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
18331606 1 mg 1mg
1 options
Codice prodotto. 18331606
Marca: Novus Biologicals NBP311028
Goat Polyclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Polyclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Transthyretin/Prealbumin
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 4.5 mg/ml
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot, ELISA
Formulazione 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7
Alias gene ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Specie ospite Goat
Immunogeno Human Transthyretin/Prealbumin
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7276
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Forma Purified