missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress TRAP-6

Codice prodotto. 16413976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16413976

Marca: MedChemExpress HYP0078

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress TRAP-6 (PAR-1 agonist peptide), a peptide fragment, is a selective protease activating receptor 1 (PAR1) agonist. TRAP-6 activates human platelets via the thrombin receptor. TRAP-6 shows no activity at PAR4.

Specifica

Purezza 99.74%
CAS 141136-83-6
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Peso molecolare 748.87 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (133.53 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo PAR-1 agonist peptide∣ Thrombin Receptor Activator Peptide 6
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato