Learn More
Jenway™ TrayCell Fibre Optic Cuvette
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.7 to 5 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fibre optic cuvette
- Compatible with Genova Plus, 6705 and 6715 Spectrophotometers
- Includes two caps for 0.2 and 1mm path lengths
- Error of light path: ±0.02mm
- Capacity: 0.7 to 5μL
- Wavelength range: 190 to 1100nm
- Maximum Temperature: 50°C
Specifica
Specifica
| Tipo | Cuvette |
| Capacità (sistema metrico) | 0.7 to 5 μL |
| Lunghezza del percorso | 0.2 or 1 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |