Learn More
Hoefer™ Trays for HE 33 Mini Submarine Unit
Codice prodotto. 12064817
Click to view available options
Tipo:
Casting Tray
Vassoio per gel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12064817
Marca: Hoefer™ HE4210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Parti accessorie per unità sottomarina HE 33 Mini
  • Running or Casting Trays
  • 7 x 10 cm
Specifica
Colore Trasparente UV
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità sottomarina HE33 Mini
Tipo Vassoio per gel
Materiale Acrilico
Dimensioni (L x P) 3.93 x 2.75 in. (10 x 7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.93 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 7 cm