Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Codice prodotto. p-6474923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Flask Tray
Tube Tray
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Precision 15L Shaking Water Baths
Precision 27L Shaking Water Bath
Precision Shaking Water Baths
Size:
13 to 25 mm
25 mL
50 mL
Large
Small
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15325917
Marca: Thermo Scientific™ 3161597
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Test Tube Tray
  • Measures 5 x 10.2in. (12.7 x 25.9cm)
  • Holds 10-13 to 25mm test tubes
Flask Trays
  • Measures 12.7 x 25.9cm (5 x 10.2in)
  • 25mL flask tray holds 18 clips
  • 50mL flask tray holds 10 clips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL, 50 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Precision Shaking Water Baths
Movimento di agitazione Reciprocating
Tipo Tube Tray
Materiale Stainless Steel
Size 13 to 25 mm