Learn More
JULABO™ Vassoi per bagni termostatici con agitazione
Codice prodotto. 10319530
Click to view available options
Capacità:
11 Erlenmeyer Flasks, 250 to 300 mL
15 Erlenmeyer Flasks, 200 mL
32 Erlenmeyer Flasks, 50 mL
45 Erlenmeyer Flasks, 25 mL
5 Erlenmeyer Flasks, 1000 mL
8 Erlenmeyer Flasks, 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10319530
Marca: JULABO™ 8970363
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Erlenmeyer flasks. Suitable for JULABO™ SW22 / SW23.
  • Metal Construction
  • For use with JULABO™ SW22/SW23
  • Several sizes available
  • Choose a model to hold as few as 5 x 1000 mL Erlenmeyer Flasks or as many as 45 x 25 mL
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SW22, SW23 shaking water bath
Tipo Carrier Tray
Capacità 15 Erlenmeyer Flasks, 200 mL