missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Vassoi per bagni termostatici con agitazione

Codice prodotto. 10580102
Click to view available options
Capacità:
11 Erlenmeyer Flasks, 250 to 300 mL
15 Erlenmeyer Flasks, 200 mL
32 Erlenmeyer Flasks, 50 mL
45 Erlenmeyer Flasks, 25 mL
5 Erlenmeyer Flasks, 1000 mL
8 Erlenmeyer Flasks, 500 mL
Unit Size:
Pezzo
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10580102

Brand: JULABO™ 8970361

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

For use with Erlenmeyer flasks. Suitable for JULABO™ SW22 / SW23.

  • Metal Construction
  • For use with JULABO™ SW22/SW23
  • Several sizes available
  • Choose a model to hold as few as 5 x 1000 mL Erlenmeyer Flasks or as many as 45 x 25 mL

Specifications

Da utilizzare con (apparecchiatura) SW22, SW23 shaking water bath
Tipo Carrier Tray
Capacità 32 Erlenmeyer Flasks, 50 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado