Learn More
JULABO™ Vassoi per bagni termostatici con agitazione
Click to view available options
Capacità:
11 Erlenmeyer Flasks, 250 to 300 mL
15 Erlenmeyer Flasks, 200 mL
32 Erlenmeyer Flasks, 50 mL
45 Erlenmeyer Flasks, 25 mL
5 Erlenmeyer Flasks, 1000 mL
8 Erlenmeyer Flasks, 500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Metal Construction
- For use with JULABO™ SW22/SW23
- Several sizes available
- Choose a model to hold as few as 5 x 1000 mL Erlenmeyer Flasks or as many as 45 x 25 mL
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SW22, SW23 shaking water bath |
| Tipo | Carrier Tray |
| Capacità | 11 Erlenmeyer Flasks, 250 to 300 mL |