Learn More
IKA™ Trayster Basics
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
0 to 20 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for biological samples, particularly blood samples.
- Suitable for separating and mixing processes of powdered and liquid samples in Eppendorf tubes and Greiner tubes up to 50 mL.
- The easy removable attachments allow simple and quick cleaning of the unit of spilled samples.
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 0 to 20 rpm |
| Requisiti elettrici | 100/240 V, 24 VDC, 50/60Hz, 1A |
| Tensione | 100/240 V |
| Temperature Range (Metric) | 4°C to 50°C |
| Amperaggio | 1 A |
| Certificazione/Conformità | IP 21 DIN EN 60529 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 140 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 460 mm |
| Modello | Trayster Basic |
| Vedi altri risultati |