Learn More
BOLA Tri-Clamp GL-Adaptor
Codice prodotto. 15513293
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
16 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15513293
Marca: BOLA D90124
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tri-Clamp GL-Adaptor Fitting for transition of Tri-Clamp as per DIN 32 676
  • Fitting made of PTFE for transition of Tri-Clamp as per DIN 32 676 to a GL-threaded neck.
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm
Dimensioni filo GL 18