Learn More
Fisherbrand™ Becher a tre angoli in polipropilene
Codice prodotto. 11779398 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
400 ml
800 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11779398 400 ml pezzi 100
11749398 50 mL pezzi 100
11759398 100 ml pezzi 100
11769398 250 mL pezzi 100
11789398 800 mL pezzi 100
5 options
Codice prodotto. 11779398
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tri-cornered lip for dripless pouring
Sturdy enough for autoclaving and reuse, yet inexpensive enough to be disposable
  • Unaffected by commonly used acids, alkalis and solvents
  • Easy-to-read graduations in L and mL
  • Accurate to ±5.0%
  • 10mL graduations
Specifica
Accuracy ±5%
Capacità (sistema metrico) 400 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con acidi, alcali e solventi
Tipo Becher
Autoclavabile
Monouso
Graduated