Learn More
Fisherbrand™ Becher a tre angoli in polipropilene
Codice prodotto. 11789398 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 mL
400 ml
800 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11789398
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tri-cornered lip for dripless pouring
Sturdy enough for autoclaving and reuse, yet inexpensive enough to be disposable
  • Unaffected by commonly used acids, alkalis and solvents
  • Easy-to-read graduations in L and mL
  • Accurate to ±5.0%
  • 10mL graduations
Specifica
Accuracy ±5%
Capacità (sistema metrico) 800 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for Use with Commonly Used Acids, Alkalis and Solvents
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated