Learn More
Tri-n-butyltin methoxide, 97%
Codice prodotto. p-7021140
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
Codice prodotto. 11443900
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13355.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1067-52-3
Formula molecolare C13H30OSn
Molecular Weight (g/mol) 321.092
Numero MDL MFCD00009419
InChI Key KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC Name tributyl(methoxy)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyltin methoxide
Densità 1.12
Punti di ebollizione 124°C to 126°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 100 g
Numero UN UN2788
Beilstein 3600960
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 321.09
Percent Purity 97%