Learn More
Tri-n-butyltin methoxide, 97%
Codice prodotto. p-3758844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
Codice prodotto. 10616802
Marca: Thermo Scientific Acros 212090100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1067-52-3
Formula molecolare C13H30OSn
Molecular Weight (g/mol) 321.07
Numero MDL MFCD00009419
InChI Key KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC Name tributyl(methoxy)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-butyltin methoxide
Colore Colorless
Densità 1.1100g/mL
Analisi elementare 96.0% min.
Punti di ebollizione 97°C to 97.5°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]3SnOCH3
Indice di rifrazione 1.4726 to 1.4746
Quantità 10 g
Fieser 16,351
Indice di Merck 15, 9784
Gravità specifica 1.11
Peso formulazione 321.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tri-n-butyltin methoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.