Learn More
Tri-n-propyl orthoformate, 97%
Codice prodotto. 11432897
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11432897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15503.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 621-76-1 | C10H22O3 | 190.283 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-76-1
Formula molecolare C10H22O3
Molecular Weight (g/mol) 190.283
Numero MDL MFCD00015214
InChI Key RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
PubChem CID 69311
IUPAC Name 1-(dipropoxymethoxy)propane
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tri-n-propyl orthoformate
Densità 0.886
Punti di ebollizione 106°C to 108°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 5 g
Beilstein 1744249
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 190.28
Percent Purity 97%