Specifica
| Materiale o nome chimico | Tri-O-acetyl-D-glucal |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 51.0°C to 53.0°C |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (30°C, 15 hrs) (vacuum) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |