missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
tri-Sodium citrate dihydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™, Avantor™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
500 g
Specifica
Specifica
| pH | 7.0 to 9.0 (5% Solution at 25°C) |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | min. 99.0% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto