Learn More
Tri-Sodium Citrate Dihydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10030520 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10030520
Marca: Fisher Chemical S/3380/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione >300°C
CAS 4-3-6132
Colore White
pH 8.4
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare C6H9Na3O9
Numero MDL 150031
Sinonimo trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC Name trisodio; 2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato; diidrato
Molecular Weight (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Peso formulazione 294.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica