Learn More
Triacetin, 99%
Codice prodotto. 10215240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10215240
Marca: Thermo Scientific Acros 139220010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-76-1
Formula molecolare C9H14O6
Molecular Weight (g/mol) 218.21
InChI Key URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
IUPAC Name 2,3-diacetyloxypropyl acetate
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Triacetin
Punto di fusione 3.0°C
Colore Colorless
Densità 1.1550g/mL
Punti di ebollizione 258.0°C
Punto d'infiammabilità 138°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Indice di rifrazione 1.4290 to 1.4330
Quantità 1 L
Beilstein 02,147
Indice di Merck 15,9751
Gravità specifica 1.155
Informazioni di solubilità Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viscosità 23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid