missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triadimefon, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 15246256 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Codice prodotto. 15246256

Marca: SPEX Certiprep S3545

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Triadimefon43121-43-31000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico Triadimefon
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 43121-43-3, 67-56-1
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C14H16ClN3O2
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key WURBVZBTWMNKQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(N1C=NC=N1)OC2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC Name 1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-one
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molecular Weight (g/mol) 293.751
PubChem CID 39385
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:84002
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triadimefon
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: triadimefon, methanol

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato