Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione triangolari in PTFE
Codice prodotto. 11597812 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
12 x 6 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 x 8 mm
35 x 9 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11597812
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore. L'ancoretta di agitazione triangolare in PTFE fornisce un'azione di agitazione stabile con contenitori a fondo piatto.
  • Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
  • Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore
  • Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Dimensioni (L x P x A) 35 x 9 x 9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore
Altezza (sistema metrico) 9 mm
Larghezza (sistema metrico) 9 mm
Lunghezza (sistema metrico) 35 mm
Quantità 5/conf.
Forma Triangolare