Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione triangolari in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
12 x 6 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8 x 8 mm
35 x 9 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Particolarmente efficaci per la dissoluzione di solidi e la miscelazione di sedimenti grazie all'azione di raschiatura sulla base del contenitore
- Sterilizzabili in autoclave
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Dimensioni (L x P x A) | 35 x 9 x 9 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Altezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Quantità | 5/conf. |
| Vedi altri risultati |