Learn More
Kartell™ Triangular Magnetic Stirring Bar
Kartell™ Triangular Magnetic Stirring Bar is ideal for dissolving solids and mixing sediments thanks to its scraping action.
Marca:  Kartell™ 0078000
Codice prodotto. 12637795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    29.67€ / pezzi 10
    Risparmia 6.23€
    17% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-01-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cuneiform
  • The angled surfaces create high turbulence even at low speeds
  • Suitable for foodstuff