Learn More
Kartell™ Triangular Stirring Bars
Cuneiform. Ideal for dissolving solids and mixing sediments thanks to its scraping action.
Marca:  Kartell™ 0078300
Codice prodotto. 10356251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.00€
    66.63€ / pezzi 10
    Risparmia 14.37€
    17% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-02-2026
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Angled surfaces can provide lots of turbulence even at slow speeds
  • The shape means they can act as a scraper, so they’re good for helping with dissolution or preventing sedimentation
  • Suitable for foodstuff
  • Suggerimenti di prodotto